Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 86,80 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H2Cl4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.92
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CC(C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C21)=O
InChI
1S/C9H2Cl4O2/c10-6-4-2(14)1-3(15)5(4)7(11)9(13)8(6)12/h1H2
InChI key
IDLAOWFFKWRNHB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TCID is a cell penetrant potent and specific inhibitor of UCH-L3 (Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3). TCID is used to distinguish between UCH-L1 and UCH-L3 activities in cells.
TCID is a cell penetrant potent and specific inhibitor of UCH-L3.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to light brown | color white | color white | color white to gray |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?