683957
4-Ethylkatechin
95%
Synonym(e):
3,4-Dihydroxyethylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-45 °C
SMILES String
CCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5,9-10H,2H2,1H3
InChIKey
HFLGBNBLMBSXEM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup