Merck
430749
Brenzcatechin
≥99.5%, purified by sublimation
Synonym(e):
1,2-Benzoldiol, 1,2-Dihydroxybenzol, 2-Hydroxyphenol, Pyrokatechin, ‘Catechol’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4-1,2-(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-427-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471401
Assay:
≥99.5%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Brenzcatechin, purified by sublimation, ≥99.5%
material
white
Quality Segment
vapor density
3.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 75 °C), 10 mmHg ( 118.3 °C)
assay
≥99.5%
purified by
sublimation
bp
245 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChI key
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyrocatechol may be used in the synthesis of micro-mesoporous carbon aerogels.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brenzcatechin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
120-80-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)