Fortfahren mit
P53802
4-Propylphenol
99%
Synonym(e):
p-Propylphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-446-2
MDL number:
Assay:
99%
€ 83,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
density
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7,10H,2-3H2,1H3
InChI key
KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)