Merck
683647
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-asparaginsäure-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C4C2H9NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
Anwendung(en)
peptide synthesis
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
CC(=O)N[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i2+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
OTCCIMWXFLJLIA-OCZMAYJFSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)