Merck
681822
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoylacetonitril
97%
Synonym(e):
3-Oxo-3-(4-fluorphenyl)-propionitril, 4-Fluor-μ-oxobenzolpropannitril, 4-Fluorphenacylcyanid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6FNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
84-88 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
nitrile
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
InChIKey
LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)