Wichtige Dokumente
681768
6-Brom-1,3-Dichlorisochinolin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
124-128 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1cc2cc(Br)ccc2c(Cl)n1
InChI
1S/C9H4BrCl2N/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)13-9(7)12/h1-4H
InChIKey
YRSSIZNHQQNESH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?