Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.532
bp
103-104 °C/20 mmHg
density
1.140 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7-4-2-3-6(5-9)8-7/h2-5H,1H3
InChI key
YDNWTNODZDSPNZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.532 | refractive index - |
| bp 103-104 °C/20 mmHg | bp - |
| density 1.140 g/mL at 25 °C | density - |
| functional group aldehyde | functional group aldehyde, chloro |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?