Merck
681717
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxybenzoesäure
97%
Größe auswählen
5 G
€ 96,30
€ 96,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 96,30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 96,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
133-137 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
OC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChIKey
CISXCTKEQYOZAM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)