Wichtige Dokumente
228575
4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäure
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
183-186 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
nitro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
InChIKey
QRYSWXFQLFLJTC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?