Wichtige Dokumente
680931
4-Brom-2-Fluor-1-Nitrobenzol
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3BrFNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
84-88 °C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
InChIKey
VQCWSOYHHXXWSP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Building block for fused aromatic and heteroaromatic compounds
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
European Journal of Organic Chemistry, 2956-2956 (2006)