Merck
679984
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyladamantan-1-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]-dekan-1-carbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
97-105 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C13H20O2/c1-11-3-9-4-12(2,6-11)8-13(5-9,7-11)10(14)15/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-,11+,12-,13-
InChIKey
BSWOQWGHXZTDOO-YYTOVBPXSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)