Merck
678708
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyadamantan-1-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
1-Carboxy-3-adamantanol, 3-Carboxy-1-hydroxyadamantan, 3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-carbonsäure
Größe auswählen
1 G
€ 41,00
€ 41,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 41,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 41,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
203-207 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@](O)(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H16O3/c12-9(13)10-2-7-1-8(3-10)5-11(14,4-7)6-10/h7-8,14H,1-6H2,(H,12,13)/t7-,8+,10+,11-
InChIKey
CJJMAWPEZKYJAP-YDRMRZIKSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)