Merck
748773
Sigma-Aldrich
Imidazol-1-carbonsäure-ethylester
Synonym(e):
Heller-Sarpong Reagent, N-Carboethoxyimidazole, EtImC, Ethyl imidazolecarbamate, Sarpong reagent
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.472
Dichte
1.162 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
YICRPEGTQDSFEX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.9 °F
Flammpunkt (°C)
104.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Professor Heller's research focuses on mild acylation reactions using carbonylimidazole-derived reagents.