Merck
678406
Sigma-Aldrich
rac.-Jasmonsäure-methylester (3-[methylacetat-2,2-d2])
97 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13D2H18O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
95% (CP)
bp
110 °C/0.2 mmHg
Dichte
1.039 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(C1CCC(=O)C1C\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4-/i9D2
InChIKey
GEWDNTWNSAZUDX-GZSAMHGASA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)