Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 74,40 |
Über diesen Artikel
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]22/D +17°, neat
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChI key
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description mixture of isomers | description 98% | description ≥97%, FCC, FG |
| assay 98% | assay - | assay 98% | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| density 0.929 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.928 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.925 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.926 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| bp 87-88 °C/6 mmHg (lit.) | bp - | bp 174-176 °C (lit.) | bp 87-88 °C/6 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.471 (lit.) | refractive index n20/D 1.471 | refractive index n20/D 1.447 (lit.) | refractive index n20/D 1.472 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Dihydrocarvon, Isomermischung
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?