Merck
674559
Sigma-Aldrich
2-Chlor-nicotinsäure-methylester
97%
Synonym(e):
2-Chlor-3-pyridincarbonsäuremethylester, 2-Chlor-nicotinsäuremethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.537
bp
150 °C/1 mmHg
Dichte
1.314 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
COC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3
InChIKey
MYGAJZBZLONIBZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)