Merck
674451
Sigma-Aldrich
Bis(10-carboxydecyl)disulfid
99%
Synonym(e):
11,11′-Dithiobis-undecansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H42O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
93-97 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O4S2/c23-21(24)17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-27-28-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26)
InChIKey
ZVJYVLSWSYMCMF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.