Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 596,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.38
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
262-546-8
MDL number:
Form:
powder
€ 596,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
product line
BioReagent
form
powder
suitability
suitable for electrophoresis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C10H16N2O2S2/c1-3-9(13)11-5-7-15-16-8-6-12-10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2,(H,11,13)(H,12,14)
InChI key
DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Application
BAC wird als reversibler Vernetzer für Polyacrylamidgele verwendet. Die Disulfidbindung kann mit einem geeigneten Reduktionsmittel gebrochen werden. Ein 12:1-Verhältnis von Acrylamid: BAC wird für die DNA-Aufreinigung empfohlen. Eine ein Gramm Scheibe eines 4%-Gels löst sich in 5 mL 100 mM DTT, TBE-Lösung (pH 8.3) in weniger als 30 Min. Der pH-Wert von 8.3 ist optimal für eine schnelle Auflösung des Gels.
BAC is used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels, to simplify isolation of macromolecules separated on the gels. The disulfide linkage can be broken with a suitable reducing agent. A 1-g slice of a 4% (12:1) gel will dissolve in 5 mL of 100 mM DTT in TBE (pH 8.3) in less than 30 min.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form liquid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| suitability suitable for electrophoresis | suitability - | suitability - | suitability - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?