Merck
673269
Sigma-Aldrich
Natrium-dimethylphenylsilanolat Hydrat
97%
Synonym(e):
Dimethyl-phenylsilanol Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)Si(ONa)(CH3)2 · xH2O
Molekulargewicht:
174.25 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
197-218 °C
SMILES String
[Na+].[H]O[H].C[Si](C)([O-])c1ccccc1
InChI
1S/C8H11OSi.Na.H2O/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
InChIKey
GTSOGRDRMFDZQL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
A useful silicon nucleophile for Pd-catalyzed cross-coupling.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
Artikel
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.