Wichtige Dokumente
671843
1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-trifluoracetat
for catalysis, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
[EMIM][TFA]
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (HPLC)
Verunreinigungen
≤500 ppm water
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES String
[O-]C(=O)C(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2HF3O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-2(4,5)1(6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
JOKVYNJKBRLDAT-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)