Wichtige Dokumente
671649
(1S,2S)-1-Amino-2-benzyloxycyclopentan
98%
Synonym(e):
(1S)-trans-2-(Phenylmethoxy)-cyclopentanamin, (1S,2S)-trans-2-Benzyloxy-cyclopentylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.5% (GC)
98%
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98%
Verunreinigungen
≤5% water
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@H]1CCC[C@@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c13-11-7-4-8-12(11)14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2/t11-,12-/m0/s1
InChIKey
JIMSXLUBRRQALI-RYUDHWBXSA-N
Anwendung
- As a component of the ligand cocktail, which is used in the study of binding and inhibitory activities of PA4794 protein.
- In one of the key synthetic steps for the preparation of benzoxazole based mPGES-1 inhibitors and trans-2-aminocyclopentanol derivatives.
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?