Merck
670898
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-(2-Thienyl)-Ala-OH
≥98.0%
Synonym(e):
(S)-2-(Fmoc-amino)-3-(2-thienyl)-propionsäure, Fmoc-3-(2-thienyl)-L-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cc1cccs1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H19NO4S/c24-21(25)20(12-14-6-5-11-28-14)23-22(26)27-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-11,19-20H,12-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t20-/m0/s1
InChIKey
PXBMQFMUHRNKTG-FQEVSTJZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)