Merck
669695
Sigma-Aldrich
Fumarsäurechlorid-ethylester
≥97.0%
Synonym(e):
(E)-3-(Chlorcarbonyl)-acrylsäure-ethylester, Ethyl-fumaroylchlorid
Größe auswählen
1 G
€ 83,90
5 G
€ 418,00
€ 83,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 83,90
5 G
€ 418,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 83,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.463
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
ester
SMILES String
CCOC(=O)\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C6H7ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
InChIKey
YYLWXDIGYFPUSK-ONEGZZNKSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)