Fortfahren mit
458775
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinon
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]20/D +97°, c = 1 in ethanol
optical purity
ee: 99% (HPLC)
manufacturer/tradename
ECACC
mp
44-46 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
CCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI key
WHOBYFHKONUTMW-NSHDSACASA-N
Application
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
421642A76206534560
description
99%
description
99%
description
98%
description
97%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
assay
97%
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
functional group
phenyl
functional group
phenyl
functional group
-
functional group
hydroxyl, amine
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
44-46 °C (lit.)
mp
104-106 °C (lit.)
mp
-
mp
35-40 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D +97°, c = 1 in ethanol
optical activity
[α]20/D +110°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]20/D +18°, neat
optical activity
[α]20/D +14°, c = 1 in chloroform
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)