Merck
668613
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(chlormethyl)-4-Methylphenol
97%
Synonym(e):
2,6-Bis(chlormethyl)-p-kresol
Größe auswählen
10 G
€ 199,00
€ 199,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 199,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10Cl2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 199,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
76-83 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1cc(CCl)c(O)c(CCl)c1
InChI
1S/C9H10Cl2O/c1-6-2-7(4-10)9(12)8(3-6)5-11/h2-3,12H,4-5H2,1H3
InChIKey
NUSAOAJCGJSAIU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)