Merck
668168
Sigma-Aldrich
Diphenylphosphorylazid, polymer gebunden
100-200 mesh, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
DPPA polymer gebunden, PS-DPPA
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
1.0-1.5 mmol/g N3 loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.