Wichtige Dokumente
668141
3,6-Dihydroxy-4-Methylpyridazin
97%
Synonym(e):
4-Methylpyridazin-3,6-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
284-288 °C
SMILES String
Cc1cc(O)nnc1O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(8)6-7-5(3)9/h2H,1H3,(H,6,8)(H,7,9)
InChIKey
QAVYOWFNXMHVEL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)