Fortfahren mit
401528
Bismut(III)-fluorid
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Trifluorobismuthine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
BiF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.98
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-124-8
MDL number:
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Form:
powder
Solubility:
H2O: insoluble(lit.)
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: bismuth, reagent type: catalyst
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
solubility
H2O: insoluble(lit.)
density
8.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Bi](F)F
InChI
1S/Bi.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
398470203645449903
description
≥99.99% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
powder, <100 μm, ≥99.98% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.98% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
solubility
H2O: insoluble(lit.)
solubility
ethanol: slightly soluble(lit.), H2O: slightly soluble(lit.)
solubility
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
solubility
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
density
8.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
hcodes
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)