Merck
667226
Sigma-Aldrich
Chlorhydridtris(triphenylphosphin)-Ruthenium(II)-Toluol-Addukt
About This Item
Lineare Formel:
HRuCl · 3(P(C6H5)3) ·C6H5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1016.53
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[RuH].Cc1ccccc1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7.c8ccc(cc8)P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/3C18H15P.C7H8.ClH.Ru.H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h3*1-15H;2-6H,1H3;1H;;/q;;;;;+1;/p-1
InChIKey
FPDVFAUPHLXLMN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • Dithiolate-bridged ruthenium-rhodium heterobimetallic dihydride complex
  • Amido / phosphine pincer hydrides of ruthenium
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)