Merck
667188
Sigma-Aldrich
2-Brom-1-tetralon
97%
Synonym(e):
2-Brom-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalinon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9OBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
bp
64-67 °C/0.06 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
39-43 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9H,5-6H2
InChIKey
AYNCWMIFKFADCZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)