Merck
666599
Sigma-Aldrich
4-Brom-2-Furaldehyd
97%
Synonym(e):
4-Bromfuran-2-carbaldehyd
Größe auswählen
1 G
€ 86,60
€ 86,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 86,60
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 86,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1coc(C=O)c1
InChI
1S/C5H3BrO2/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
InChIKey
MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Building block for the synthesis of furanyl cyclobutenediones, potent G-protein coupled receptor antagonists.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jianhua Chao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(13), 3778-3783 (2007-04-27)
A novel series of cyclobutenedione centered C(4)-alkyl substituted furanyl analogs was developed as potent CXCR2 and CXCR1 antagonists. Compound 16 exhibits potent inhibitory activities against IL-8 binding to the receptors (CXCR2 Ki=1 nM, IC(50)=1.3 nM; CXCR1 Ki=3 nM, IC(50)=7.3 nM)