Merck
666580
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-tert-Butylisoxazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-114 °C
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(N)no1
InChI
1S/C7H12N2O/c1-7(2,3)5-4-6(8)9-10-5/h4H,1-3H3,(H2,8,9)
InChIKey
GGXGVZJHUKEJHO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Amination of aryl bromides catalyzed by Pd(dba)3 (Aldrich Catalog No. 328774) and Xantphos (Aldrich Catalog No. 526460).[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synlett, 2331-2331 (2007)