Merck
C26003
Sigma-Aldrich
2-Chlorbenzotrifluorid
99%
Synonym(e):
1-Chlor-2-trifluormethyl-benzol, 2-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Größe auswählen
100 G
€ 39,20
€ 39,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 39,20
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.55
Beilstein:
510993
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 39,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
152 °C (lit.)
Dichte
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChIKey
DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
135.5 °F
Flammpunkt (°C)
57.5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)