Wichtige Dokumente
641081
2-Jod-Imidazol
97%
Synonym(e):
2-Iodo-1H-imidazole
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C3H3IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Ic1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3IN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChIKey
MHHDMDLNVVCTAJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
- Alkylation leading to alkyl derivatives with antibacterial activity
- Iodination of N-tritylimidazole
- Photochemical intramolecular aromatic substitutions
- Synthesis of cyclopentapyrazines using thermolysis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?