Merck
665304
Sigma-Aldrich
Methyl-5-Jod-2-Methoxybenzoat
97%
About This Item
Lineare Formel:
IC6H3(OCH3)CO2CH3
Molekulargewicht:
292.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C
Funktionelle Gruppe
ester
iodo
SMILES String
COC(=O)c1cc(I)ccc1OC
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
FJVKSHACIRATIW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)