Wichtige Dokumente
665193
Lanthan(III)-Isopropoxid
98%
Synonym(e):
Lanthan(III)-tri-isopropoxid, Tris-(isopropoxy)-lanthan-(III)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES String
CC(C)O[La](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.La/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChIKey
SORGMJIXNUWMMR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Shibasaki's research focuses on novel asymmetric catalytic systems for streamlined synthesis of enantioenriched chiral building blocks.