Merck
664790
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylphenyl)benzaldehyd
97%
Synonym(e):
4′-Methyl-3-formyl-biphenyl, 4′-Methyl-[1,1′-biphenyl]-3-carbaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.6242
Dichte
1.0758 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
Cc1ccc(cc1)-c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-5-7-13(8-6-11)14-4-2-3-12(9-14)10-15/h2-10H,1H3
InChIKey
VEEXIHQTCQUWED-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)