Merck
663832
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethoxy)benzylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in diethyl ether
Größe auswählen
25 ML
€ 192,00
€ 192,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
€ 192,00
About This Item
Lineare Formel:
CF3OC6H4CH2MgBr
Molekulargewicht:
279.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 192,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in diethyl ether
Dichte
0.945 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)Oc1ccc(C[Mg]Br)cc1
InChI
1S/C8H6F3O.BrH.Mg/c1-6-2-4-7(5-3-6)12-8(9,10)11;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
KMBXMKJQUFWBEE-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)