Fortfahren mit
687901
4-(Trifluormethoxy)phenylmagnesiumbromid
0.5 M in THF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4BrF3MgO
Molekulargewicht:
265.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.5 M in THF
density
0.975 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H4F3O.BrH.Mg/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UFMHNMPAQCQXMW-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Preparation of chromanol derivatives as novel class of CETP inhibitors for treatment of cardiovascular disease
  • Pd-catalyzed cross coupling
  • Preparation of indazole-pyridine derivatives as protein kinase B/Akt inhibitors with reduced hypotension, via Stille coupling, Mitsunobu reaction and copper-catalyzed aziridine ring-opening reaction
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
331376302759224405
description
0.5 M in THF
description
1.0 M in THF
description
1.0 M in diethyl ether
description
2.0 M in diethyl ether
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.975 g/mL at 25 °C
density
1.004 g/mL at 25 °C
density
0.794 g/mL at 25 °C
density
0.878 g/mL at 25 °C
concentration
0.5 M in THF
concentration
1.0 M in THF
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
2.0 M in diethyl ether
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
-22.0 - -4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 - -20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)