Wichtige Dokumente
663204
2-Morpholinoanilin
97%
Synonym(e):
2-(4-Morpholinyl)-anilin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
97-101 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
Nc1ccccc1N2CCOCC2
InChI
1S/C10H14N2O/c11-9-3-1-2-4-10(9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8,11H2
InChIKey
QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?