Merck
663182
Sigma-Aldrich
6-Acetyl-2(3H)-Benzothiazolon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Verunreinigungen
~2.8 wt. % methanol
mp (Schmelzpunkt)
190-194 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc2NC(=O)Sc2c1
InChI
1S/C9H7NO2S/c1-5(11)6-2-3-7-8(4-6)13-9(12)10-7/h2-4H,1H3,(H,10,12)
InChIKey
UFRAIEFXNRTICG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)