Fortfahren mit
SRP0648
ARG1, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
Liver-Type Arginase 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 624,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
36 kDa
€ 624,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
36 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... ARG1(383)
General description
Human Arginase 1 (ARG1) protein, also known as LCN7 and LIECF3, GenBank Accession No. NM_000045, amino acids 1-322, with a C-terminal His-tag, expressed in an HEK293 cell expression system. MW = 36 kDa.
Physical form
Aqueous solution
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4200508SAB5600266HPA024006
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
clone ARG1-3, purified from hybridoma cell culture
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM377, purified immunoglobulin
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
-
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
-
mol wt
36 kDa
mol wt
antigen ~40 kDa
mol wt
-
mol wt
-
form
frozen liquid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ARG1(383)
Gene Information
human ... ARG1(383)
Gene Information
human ... ARG1(383)
Gene Information
human ... ARG1(383)
UniProt accession no.
P05089
UniProt accession no.
P05089
UniProt accession no.
P05089
UniProt accession no.
P05089
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)