Merck
662135
Sigma-Aldrich
Nτ-Methyl-d3-L-Histidin
98 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
1-Methyl-d3-L-histidine, 3-Methyl-d3-L-histidine (archaic), tau-Methyl-d3-L-histidine
Größe auswählen
100 MG
€ 399,00
250 MG
€ 833,00
€ 399,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 399,00
250 MG
€ 833,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7D3H8N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 399,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -24°, c = 2 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
~240 °C (dec.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[H][C@](N)(Cc1cn(cn1)C([2H])([2H])[2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1/i1D3
InChIKey
BRMWTNUJHUMWMS-FYFSCIFKSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)