Merck
661198
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Aminocarbonyl)-1-pyrrolidincarbonsäure-1,1-dimethylethylester
97%
Synonym(e):
1-Boc-L-Prolinamid, N-(tert.-Butoxycarbonyl)-prolinamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
104-108 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(N)=O
InChI
1S/C10H18N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-6-4-5-7(12)8(11)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,11,13)/t7-/m0/s1
InChIKey
PITJAAIPVBVRAO-ZETCQYMHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable