Fortfahren mit
15544
Boc-Hyp-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
trans-N-(tert.-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-prolin, Boc-L-hydroxyprolin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,20
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
€ 90,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4295484
€ 60,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D −53.5±2°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
123-127 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
InChI key
BENKAPCDIOILGV-RQJHMYQMSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1549015512374229
description
≥98.0% (TLC)
description
≥99.0% (T)
description
≥99.0% (TLC)
description
98%
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
98%
mp
123-127 °C (lit.)
mp
133-135 °C (lit.)
mp
136 °C (dec.) (lit.)
mp
133-135 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D −53.5±2°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D −61±2°, c = 2% in acetic acid
optical activity
[α]20/D −20±1°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D +3.0°, c = 2 in acetic acid
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)