Merck
659207
Sigma-Aldrich
Benzylboronsäurepinakolester
96%
Synonym(e):
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-(1,3,2)dioxaborolan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.490
bp
65 °C/0.15 mmHg
Dichte
0.980 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC1(C)OB(Cc2ccccc2)OC1(C)C
InChI
1S/C13H19BO2/c1-12(2)13(3,4)16-14(15-12)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,10H2,1-4H3
InChIKey
YCNQPAVKQPLZRS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves