Merck
658065
Sigma-Aldrich
2-{[4′-(2-Methoxyethyl)-phenoxy]-methyl}-phenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19BO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
92-96 °C
SMILES String
COCCc1ccc(OCc2ccccc2B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-11-10-13-6-8-15(9-7-13)21-12-14-4-2-3-5-16(14)17(18)19/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3
InChIKey
AIHKULKLGCOJRY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)