Fortfahren mit
PZ0175
PD 149163 tetrahydrochloride hydrate
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
N2-[(2S)-2,6-Diaminohexyl]-L-lysyl-L-prolyl-L-tryptophyl-3-methyl-L-valyl-L-Leucine ethyl ester tetrahydrochloride hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
€ 113,05
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 380,00
€ 323,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H71N9O6·4HCl · xH2O
Molekulargewicht:
943.91 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder (Hygroscopic)
Storage condition:
desiccated
€ 113,05
Listenpreis€ 133,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (HPLC)
form
powder (Hygroscopic)
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥12 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.CCOC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CCCCN)NC[C@@H](N)CCCCN)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H71N9O6.4ClH.H2O/c1-7-57-41(56)34(23-27(2)3)49-39(54)36(42(4,5)6)50-37(52)33(24-28-25-46-31-17-9-8-16-30(28)31)48-38(53)35-19-14-22-51(35)40(55)32(18-11-13-21-44)47-26-29(45)15-10-12-20-43;;;;;/h8-9,16-17,25,27,29,32-36,46-47H,7,10-15,18-24,26,43-45H2,1-6H3,(H,48,53)(H,49,54)(H,50,52);4*1H;1H2/t29-,32-,33-,34-,35-,36+;;;;;/m0...../s1
InChI key
PIFVEGOSSWCHFK-AEPODNBTSA-N
Biochem/physiol Actions
PD 149163 is a Neurotensin NTR1 receptor agonist; a Neurotensin (8-13) analog. PD149163 is a selective, brain penetrating NT1 receptor agonist with pro-cognitive, antipsychotic and anxiolytic effects.
PD 149163 is a neurotensin (8-13) analog; Neurotensin NTR1 receptor agonist
Features and Benefits
This compound is featured on the Neurotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0447H3042SML0091
form
powder (Hygroscopic)
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: ≥12 mg/mL
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
solubility
H2O: ≥12 mg/mL at warmed to 60 °C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)