Merck
656941
Sigma-Aldrich
Diethylmaleat-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
C2H5O13COCH=CH13COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Mol-Gew.
174.16 by atom % calculation
bp
225 °C
mp (Schmelzpunkt)
-10 °C
Dichte
1.076 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCO[13C](=O)\C=C/[13C](=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-/i7+1,8+1
InChIKey
IEPRKVQEAMIZSS-PAIDASCPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)